[1,4-Bis(diphenylphosphino)butane]palladium(II) dichloride (17,6% Pd)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
44971.03
44971.06
44971.03EA
181.71
EUR
44971.03
44971.06
[1,4-Bis(diphenylphosphino)butane]palladium(II) dichloride (17,6% Pd)
[1,4-Bis(diphenylphosphino)butane]palladium(II) dichloride
CAS No.: 29964-62-3
Molecular Formula: C28H28Cl2P2Pd
Formula Weight: 603.80
Physical Form: Lump
MDL No.: MFCD02093437
Vzorec:
C₂₈H₂₈Cl₂P₂Pd Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD02093437 Číslo CAS: 29964-62-3 |