Tlačiť
[1,4-Bis(diphenylphosphino)butane]palladium(II) dichloride (17,6% Pd)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
44971.03 44971.06
44971.03EA 181.71 EUR
44971.03 44971.06
[1,4-Bis(diphenylphosphino)butane]palladium(II) dichloride (17,6% Pd)
[1,4-Bis(diphenylphosphino)butane]palladium(II) dichloride
CAS No.: 29964-62-3 Molecular Formula: C28H28Cl2P2Pd Formula Weight: 603.80 Physical Form: Lump MDL No.: MFCD02093437
Vzorec: C₂₈H₂₈Cl₂P₂Pd
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093437
Číslo CAS: 29964-62-3