Chlorobis(cyclooctene)iridium(I) dimer (∼42,9% Ir)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
44966.06
44966.03
44966.06EA
2264.34
EUR
44966.06
44966.03
Chlorobis(cyclooctene)iridium(I) dimer (∼42,9% Ir)
Chlorobis(cyclooctene)iridium(I) dimer
CAS No.: 12246-51-4
Molecular Formula: C32H56Cl2Ir2
Formula Weight: 896.00
MDL No.: MFCD00213465
Vzorec:
C₃₂H₅₆Cl₂Ir₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00213465 Číslo CAS: 12246-51-4 |