Tetraamminepalladium(II) sulphate (≥37,4% Pd) ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
44956.14
44956.06
44956.03
44956.14EA
3855.8
EUR
44956.14
44956.06
44956.03
Tetraamminepalladium(II) sulphate (≥37,4% Pd) ≥99.9% (metals basis)
Tetraamminepalladium(II) sulphate
Purity: 99.9%
CAS No.: 13601-06-4
Molecular Formula: (NH3)4PdSO4
Formula Weight: 270.61
Physical Form: Crystalline
MDL No.: MFCD09953444
Vzorec:
(NH₃)₄PdSO₄ Mw: 270.61 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD09953444 Číslo CAS: 13601-06-4 |