Škrob, rozpustný modified Insolubles_0,01
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
36673.22
36673.36
36673.22EA
79.31
EUR
36673.22
36673.36
Škrob, rozpustný modified Insolubles_0,01
Škrob, rozpustný
CAS No.: 9005-84-9
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Solubility: Instantly soluble in water
MDL No.: MFCD00082026
Vzorec:
(C₆H₁₀O₅)n Mw: 162.14 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00082026 Číslo CAS: 9005-84-9 EINECS: 232-686-4 Merck Index: 13,08878 |