Tlačiť
Niobium(V) oxalate hydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
44819.14 44819.22 44819.36
44819.14EA 86.92 EUR
44819.14 44819.22 44819.36
Niobium(V) oxalate hydrate
Niobium(V) oxalate hydrate
CAS No.: 21348-59-4 Molecular Formula: C10H5NbO20.xH2O Formula Weight: 538.04(anhy) Physical Form: Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00050743
Vzorec: C₁₀H₅NbO₂₀·xH₂O
Mw: 538.04 g/mol (anhy)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00050743
Číslo CAS: 21348-59-4
EINECS: 244-341-5