2-Aminoadenosine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
2,6-Diamino-9-(beta-D-ribofuranosyl)purine, (2R,3R,4S,5R)-2-(2,6-Diamino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, 2,6-Diaminopurine Riboside
44748.03
44748.06
44748.14
44748.03EA
65.29
EUR
44748.03
44748.06
44748.14
2-Aminoadenosine ≥97%
2-Aminoadenosine
Purity: 97%
CAS No.: 2096-10-8
Molecular Formula: C10H14N6O4
Formula Weight: 282.26
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00053556
Vzorec:
C₁₀H₁₄N₆O₄ Mw: 282.26 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00053556 Číslo CAS: 2096-10-8 |