poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) regioregular low metals
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
P3HT
44745.02
44745.77
44745.02EA
680.3
EUR
44745.02
44745.77
poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) regioregular low metals
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)
CAS No.: 104934-50-1
Physical Form: Powder
Solubility: Soluble in Chloroform and tetrahydrofuran
MDL No.: MFCD00217686
Vzorec:
C₁₂H₂₀S Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00217686 Číslo CAS: 104934-50-1 |