Tlačiť
poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) regioregular low metals
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: P3HT
44745.02 44745.77
44745.02EA 680.3 EUR
44745.02 44745.77
poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) regioregular low metals
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)
CAS No.: 104934-50-1 Physical Form: Powder Solubility: Soluble in Chloroform and tetrahydrofuran MDL No.: MFCD00217686
Vzorec: C₁₂H₂₀S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00217686
Číslo CAS: 104934-50-1