Poly(acrylic acid) 25% (w/w) in water
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
44669.22
44669.36
44669.22EA
87.44
EUR
44669.22
44669.36
Poly(acrylic acid) 25% (w/w) in water
Poly(acrylic acid)
CAS No.: 9003-01-4
Molecular Formula: [-CH2CH(CO2H)-]
Physical Form: Liquid
Density: 1.09
MDL No.: MFCD00084394
Vzorec:
C₃H₄O₂ Hustota: 1,09 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00084394 Číslo CAS: 9003-01-4 |