Tlačiť
Copper(II) trifluoroacetate hydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
44624.09 44624.18
44624.09EA 129.16 EUR
44624.09 44624.18
Copper(II) trifluoroacetate hydrate
Copper(II) trifluoroacetate hydrate
CAS No.: 123333-88-0 Molecular Formula: Cu(OOCCF3)2.xH2O Formula Weight: 289.57(anhy) Physical Form: Crystalline MDL No.: MFCD00013200
Vzorec: C₄CuF₆O₄·xH₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013200
Číslo CAS: 123333-88-0