Tlačiť
Titanium(IV) 2-ethylhexanoate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
44602.22 44602.36 44602.XK
44602.22EA 495.09 EUR
44602.22 44602.36 44602.XK
Titanium(IV) 2-ethylhexanoate ≥97%
Titanium(IV) 2-ethylhexanoate
Purity: 97% CAS No.: 3645-34-9 Molecular Formula: C32H60O8Ti Formula Weight: 623.75 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD05663781
Vzorec: C₃₂H₆₀O₈Ti
Mw: 620.691 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05663781
Číslo CAS: 3645-34-9