Yttrium(III) trifluoroacetate hydrate ≥99.9%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
44597.09
44597.18
44597.09EA
100.14
EUR
44597.09
44597.18
Yttrium(III) trifluoroacetate hydrate ≥99.9%
Yttrium(III) trifluoroacetate hydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 304851-95-4
Molecular Formula: Y(OOCCF3)3.xH2O
Formula Weight: 427.95(anhy)
Physical Form: Crystalline
MDL No.: MFCD05663780
Vzorec:
C₆F₉O₆Y·xH₂O Mw: 427.951 g/mol (anhy) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD05663780 Číslo CAS: 304851-95-4 |