Ruthenium 2% on alumina, pellets
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
44575.14
44575.22
44575.36
44575.14EA
168.07
EUR
44575.14
44575.22
44575.36
Ruthenium 2% on alumina, pellets
Ruthenium
CAS No.: 7440-18-8
Physical Form: S.A. nominally 200m2/g
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011207
Vzorec:
Ru Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011207 Číslo CAS: 7440-18-8 EINECS: 231-127-1 |