Tlačiť
Fullerene buckytube/nanotube single-walled
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
44508.01 44508.03
44508.01EA 98.28 EUR
44508.01 44508.03
Fullerene buckytube/nanotube single-walled
Fullerene buckytube/nanotube
CAS No.: 308068-56-6 Physical Form: Powder Appearance: Black UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00282904
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00282904
Číslo CAS: 308068-56-6
OSN: 1325
ADR: 4.1,III