Fullerene buckytube/nanotube single-walled
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
44508.01
44508.03
44508.01EA
98.28
EUR
44508.01
44508.03
Fullerene buckytube/nanotube single-walled
Fullerene buckytube/nanotube
CAS No.: 308068-56-6
Physical Form: Powder
Appearance: Black
UN No.: UN1325
MDL No.: MFCD00282904
Skladovacia teplota:
Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00282904 Číslo CAS: 308068-56-6 OSN: 1325 ADR: 4.1,III |