Tlačiť
Platina 10% on alumina, reduced
Dodávateľ: Thermo Scientific
44494.22EA 2119.14 EUR
44494.22 44494.14
Platina 10% on alumina, reduced
Platina
Vzorec: Pt
Mw: 195,08 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011179
Číslo CAS: 7440-06-4