Tlačiť
Scandium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
44448.03 44448.06
44448.03EA 155.64 EUR
44448.03 44448.06
Scandium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Scandium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
CAS No.: 699012-88-9 Molecular Formula: C15H21O6Sc.xH2O Formula Weight: 342.26(anhy) Physical Form: Powder Odour: Odourless Melting Point: 174-186° MDL No.: MFCD00064715
Vzorec: C₁₅H₂₁O₆Sc·xH₂O
Teplota tavenia: 174…186 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064715
Číslo CAS: 699012-88-9
EINECS: 238-194-6