Scandium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Scandium(III) 2,4-pentanedionate xhydrate
44448.03
44448.06
44448.03EA
155.64
EUR
44448.03
44448.06
Scandium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Scandium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
CAS No.: 699012-88-9
Molecular Formula: C15H21O6Sc.xH2O
Formula Weight: 342.26(anhy)
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Melting Point: 174-186°
MDL No.: MFCD00064715
Vzorec:
C₁₅H₂₁O₆Sc·xH₂O Mw: 342.26 g/mol (anhy) Teplota tavenia: 174…186 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064715 Číslo CAS: 699012-88-9 EINECS: 238-194-6 |