Tlačiť
Alkali metals, plasma standard solution, Ba,Be,Ca,Cs,K,Li,Mg,Na,Rb,Sr @ 100 µg/ml, Specpure®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
44428.AE 44428.AP
44428.AEEA 243.54 EUR
44428.AE 44428.AP
Alkali metals, plasma standard solution, Ba,Be,Ca,Cs,K,Li,Mg,Na,Rb,Sr @ 100 µg/ml, Specpure®
Standardy Standardy kationické Standardy víceprvkové
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD08061357