Tlačiť
2-Chlorotrityl chloride 1,0 - 1,4 mmol/g on polystyrene, cross-linked with 1% DVB 100-200 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (2-Chlorophenyl)diphenylmethyl chloride, Chloro(2-chlorophenyl)diphenylmethane, (Chloro(2-chlorophenyl)methylene)dibenzene
44407.04 44407.09 44407.18
44407.04EA 140.79 EUR
44407.04 44407.09 44407.18
2-Chlorotrityl chloride 1,0 - 1,4 mmol/g on polystyrene, cross-linked with 1% DVB 100-200 mesh
2-Chlorotrityl chloride
CAS No.: 42074-68-0 Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00040399
Vzorec: C₁₉H₁₄Cl₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040399
Číslo CAS: 42074-68-0