Tris(cyclopentadienyl)holmium(III) ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Ampuled under argon
Purity: 98%
CAS No.: 1272-22-6
Molecular Formula: C15H15Ho
Formula Weight: 360.21
Physical Form: Crystalline, Ampouled under argon
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 295°
Boiling Point: 230° subl. (vac.)
UN No.: UN3181
MDL No.: MFCD03427140
Vzorec:
C₁₅H₁₅Ho Teplota varu: 230 °C (subl. in vacuum) Teplota tavenia: 295 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03427140 Číslo CAS: 1272-22-6 EINECS: 215-047-4 OSN: 3181 ADR: 4.1,III |