Tlačiť
Hafnium(IV) sulphate ≥99.9% (metals basis excluding Zr) (max. 1% Zr)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
44244.06 44244.14
44244.06EA 314.08 EUR
44244.06 44244.14
Hafnium(IV) sulphate ≥99.9% (metals basis excluding Zr) (max. 1% Zr)
Hafnium(IV) sulphate
Purity: 99.9% CAS No.: 15823-43-5 Molecular Formula: Hf(SO4)2 Formula Weight: 370.62(anhy) Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00168081
Vzorec: Hf(SO₄)₂
Mw: 370.62 g/mol (anhy)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00168081
Číslo CAS: 15823-43-5