Platina 5% on alumina, powder, reduced
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Platinium
44222.14
44222.22
44222.06
44222.14EA
658.24
EUR
44222.14
44222.22
44222.06
Platina 5% on alumina, powder, reduced
Platina
CAS No.: 7440-06-4
MDL No.: MFCD03458043
Vzorec:
Pt Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011179 Číslo CAS: 7440-06-4 |