Tlačiť
Tris(1,3-diphenyl-1,3-propanedionato)(1,10-phenanthroline)europium(III)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
44175.02 44175.77
44175.02EA 380.26 EUR
44175.02 44175.77
Tris(1,3-diphenyl-1,3-propanedionato)(1,10-phenanthroline)europium(III)
Tris(1,3-diphenyl-1,3-propanedionato)(1,10-phenanthroline)europium(III)
CAS No.: 17904-83-5 Molecular Formula: C57H41EuN2O6 Formula Weight: 1001.93 Physical Form: Powder Melting Point: 172-173° Solubility: Soluble in dichloromethane, THF MDL No.: MFCD01321202
Applications: As an organic red light emitter
Vzorec: C₅₇H₄₁EuN₂O₆
Teplota tavenia: 172…173 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01321202
Číslo CAS: 17904-83-5