Tlačiť
Hydroxid-uhličitan hořečnatý tetrahydrate (∼40 - 43,5% MgO), Reagent Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
33333.36 33333.22
33333.36EA 116.33 EUR
33333.36 33333.22
Hydroxid-uhličitan hořečnatý tetrahydrate (∼40 - 43,5% MgO), Reagent Grade
Hydroxid-uhličitan hořečnatý tetrahydrate
CAS No.: 39409-82-0 Molecular Formula: 4MgCO3.Mg(OH)2.4H2O approx. Formula Weight: 467.67 (395.58anhy) Physical Form: -325 Mesh Powder Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,5660 MDL No.: MFCD00149783
Vzorec: 4MgCO₃·Mg(OH)₂·4H₂O
Teplota varu: 3600 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: > 2500 °C
Hustota: 2,16 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149783
Číslo CAS: 235-192-7
EINECS: 235-192-7
Merck Index: 14,5660