Rhodium : Palladium on activated carbon (10:1), powder
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
44124.06
44124.14
44124.22
44124.06EA
0
EUR
44124.06
44124.14
44124.22
Rhodium : Palladium on activated carbon (10:1), powder
Rhodium : Palladium on activated carbon
Odour: Odourless
UN No.: UN1325
MDL No.: MFCD03792580
Skladovacia teplota:
Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03792580 OSN: 1325 ADR: 4.1,III |