Tris(4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline)ruthenium(II) dichloride
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
44123.02
44123.04
44123.02EA
326.51
EUR
44123.02
44123.04
Tris(4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline)ruthenium(II) dichloride
Tris(4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline)ruthenium(II) dichloride
CAS No.: 36309-88-3
Molecular Formula: C72H48Cl2N6Ru
Formula Weight: 1169.20
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD03095387
Applications: Redox indicator, oxygen sensor
Vzorec:
C₇₂H₄₈Cl₂N₆Ru Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03095387 Číslo CAS: 36309-88-3 |