Tlačiť
Amberlyst® 15 (H), wet ion exchange resin
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
44079.30 44079.A1 44079.A7
44079.30EA 57.36 EUR
44079.30 44079.A1 44079.A7
Amberlyst® 15 (H), wet ion exchange resin
Amberlyst® 15 (H)
CAS No.: 39389-20-3 Molecular Formula: Styrene-DVB; Strongly acidic macroreticular resin Physical Form: Beads Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00145841
Vzorec: (C₁₀H₁₀·C₈H₈O₃S)x
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00145841
Číslo CAS: 39389-20-3