Tlačiť
Bis[eta-(2,5-norbornadiene)]rhodium(I) tetrafluoroborate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Bis(norbornadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate, Bis(norbornadiene)rhodium (I) tetrafluoroborate
44036.03 44036.06
44036.03EA 983.15 EUR
44036.03 44036.06
Bis[eta-(2,5-norbornadiene)]rhodium(I) tetrafluoroborate
Bis[eta-(2,5-norbornadiene)]rhodium(I) tetrafluoroborate
CAS No.: 36620-11-8 Molecular Formula: [Rh(C7H8)2]BF4 Formula Weight: 373.99 Physical Form: Powder Sensitivity: Air and Moisture Sensitive MDL No.: MFCD00671775
Vzorec: C₁₄H₁₆BF₄Rh
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00671775
Číslo CAS: 36620-11-8
OSN: 1759
ADR: 8,II