Tlačiť
Hydridotetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I) (≥8,9% Rh)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
44030.03 44030.06
44030.03EA 491.78 EUR
44030.03 44030.06
Hydridotetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I) (≥8,9% Rh)
Hydridotetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I)
CAS No.: 18284-36-1 Molecular Formula: RhH[P(C6H5)3]4 Formula Weight: 1153.09 Physical Form: Powder Sensitivity: Air Sensitive Melting Point: 145-147° dec. Solubility: Soluble in chloroform, toluene MDL No.: MFCD00015867
Vzorec: C₇₂H₆₁P₄Rh
Teplota tavenia: 145…147 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015867
Číslo CAS: 18284-36-1