Zinc copper composite ≥99% (metals basis) -100 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
44013.09
44013.22
44013.36
44013.09EA
36.45
EUR
44013.09
44013.22
44013.36
Zinc copper composite ≥99% (metals basis) -100 mesh
Zinc copper composite
Purity: 99%
Molecular Formula: Typically Zn 90-95, Cu 5-10 wt%
Physical Form: Alloy Precursor
UN No.: UN3089
MDL No.: MFCD03102068
Vzorec:
∼Zn 90-95,Cu 5-10% Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03102068 OSN: 3089 ADR: 4.1 III |