Tlačiť
Zinc copper composite ≥99% (metals basis) -100 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
44013.09 44013.22 44013.36
44013.09EA 36.45 EUR
44013.09 44013.22 44013.36
Zinc copper composite ≥99% (metals basis) -100 mesh
Zinc copper composite
Purity: 99% Molecular Formula: Typically Zn 90-95, Cu 5-10 wt% Physical Form: Alloy Precursor UN No.: UN3089 MDL No.: MFCD03102068
Vzorec: ∼Zn 90-95,Cu 5-10%
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03102068
OSN: 3089
ADR: 4.1 III