Poly(methyl methacrylate)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
43982.18
43982.30
43982.A1
43982.18EA
68.19
EUR
43982.18
43982.30
43982.A1
Poly(methyl methacrylate)
Poly(methyl methacrylate)
CAS No.: 9011-14-7
Molecular Formula: [-CH2C(CH3)(CO2CH3)-]n
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point:
Vzorec:
C₅H₈O₂([-CH₂C(CH₃)(CO₂CH₃)-]n) Teplota tavenia: >150 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134349 Číslo CAS: 9011-14-7 |