Cobalt(II) sulphamate hydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
43906.22
43906.36
43906.A3
43906.22EA
214.7
EUR
43906.22
43906.36
43906.A3
Cobalt(II) sulphamate hydrate
Cobalt(II) sulphamate hydrate
CAS No.: 14017-41-5
Molecular Formula: Co(SO3NH2)2.xH2O
Formula Weight: 251.11(anhy)
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049877
Vzorec:
CoH₄N₂O₆S₂ Mw: 251.093 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00049877 Číslo CAS: 14017-41-5 EINECS: 237-834-1 |