Tetraammineplatinum(II) nitrate (≥50% Pt) ≥99.99% (metals basis), Premion®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
43897.01
43897.03
43897.06
43897.01EA
132.19
EUR
43897.01
43897.03
43897.06
Tetraammineplatinum(II) nitrate (≥50% Pt) ≥99.99% (metals basis), Premion®
Tetraammineplatinum(II) nitrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 20634-12-2
Molecular Formula: H12N6O6Pt
Formula Weight: 387.21
Physical Form: Crystalline
Appearance: White
Melting Point: 262° dec.
UN No.: UN1477
MDL No.: MFCD00011624
Vzorec:
H₁₂N₆O₆Pt Mw: 387.216 g/mol Teplota tavenia: 262 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011624 Číslo CAS: 20634-12-2 EINECS: 243-929-9 OSN: 1477 ADR: 5.1 III |