catalyst support
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
43815.22
43815.A4
43815.36
43815.22EA
119.53
EUR
43815.22
43815.A4
43815.36
catalyst support
Zirconium oxide
Physical Form: 1/8" Pellets
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011310
Applications: Catalyst carrier
Vzorec:
OZr Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011310 Číslo CAS: 12036-01-0 EINECS: 215-227-2 |