Tlačiť
catalyst support
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
43814.22 43814.A4 43814.36
43814.22EA 123.14 EUR
43814.22 43814.A4 43814.36
catalyst support
Zirconium oxide
Physical Form: 1/8" Pellets MDL No.: MFCD00011310
Applications: Catalyst carrier
Vzorec: OZr
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011310
Číslo CAS: 12036-01-0
EINECS: 215-227-2