Ethyl-2-cyanoacetoacetate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
43792.09
43792.04
43792.09EA
200.96
EUR
43792.09
43792.04
Ethyl-2-cyanoacetoacetate
Ethyl-2-cyanoacetoacetate
CAS No.: 634-55-9
Molecular Formula: C2H5OOCCH(CN)COCH3
Formula Weight: 155.16
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3276
MDL No.: MFCD00043487
Vzorec:
C₇H₉NO₃ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00043487 Číslo CAS: 634-55-9 ADR: 6.1,III |