Tlačiť
Crystal violet lactone
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-(Dimethylamino)-3,3-bis[p-(dimethylamino)phenyl]phthalide, 3,3-Bis(p-dimethylaminophenyl)-6-dimethylaminophthalide
43710.14 43710.06
43710.14EA 358.2 EUR
43710.14 43710.06
Crystal violet lactone
Crystal violet lactone
CAS No.: 1552-42-7 Molecular Formula: C26H29N3O2 Formula Weight: 415.53 Physical Form: Powder Melting Point: 180°-183° MDL No.: MFCD00070611
Vzorec: C₂₆H₂₉N₃O₂
Teplota tavenia: 180 °C…183 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00070611
Číslo CAS: 1552-42-7
EINECS: 216-293-5