Calcium molybdate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
43686.22
43686.14
43686.22EA
155.64
EUR
43686.22
43686.14
Calcium molybdate ≥99%
Calcium molybdate
Purity: 99%
CAS No.: 7789-82-4
Molecular Formula: CaMoO4
Formula Weight: 200.01
Physical Form: Powder
Density: 4.45
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 965°
MDL No.: MFCD00015976
Vzorec:
CaMoO₄ Teplota tavenia: 965 °C Hustota: 4,45 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00015976 Číslo CAS: 7789-82-4 EINECS: 232-192-9 Merck Index: 14,1681 |