Polyethylene oxide, M.W. 1,000,000
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
PEO
43678.22
43678.14
43678.36
43678.22EA
206.58
EUR
43678.22
43678.14
43678.36
Polyethylene oxide, M.W. 1,000,000
Polyethylene oxide
CAS No.: 25322-68-3
Molecular Formula: (-CH2CH2O-)n
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
pH: 5-7
MDL No.: MFCD00147971
Vzorec:
(-CH₂CH₂O-)n Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00147970 Číslo CAS: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 Merck Index: 14,7568 |