Tlačiť
Coal tar solution contains 81.0-86.0% alcohol
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
43671.K4 43671.AP
43671.K4EA 225.83 EUR
43671.K4 43671.AP
Coal tar solution contains 81.0-86.0% alcohol
Coal tar
CAS No.: 8007-45-2 Flash Point: 13°(55°F) Physical Form: Liquid Appearance: Dark brown Odour: Alcohol-like UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00146482
Teplota vzplanutia: 13 °C (55 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00146482
Číslo CAS: 8007-45-2
OSN: 1993
ADR: 3,II