Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 410
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
43669.AD
43669.K2
43669.AK
43669.ADEA
75.01
EUR
43669.AD
43669.K2
43669.AK
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 410
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
CAS No.: 9016-00-6
Molecular Formula: (CH3)3SiO(Si(CH3)2O))nSi(CH3)3
Flash Point: 70°(158°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.88
Refractive Index: 1.3900
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Melting Point: -40°
Boiling Point: 85-105°/2-4mm
MDL No.: MFCD00148360
Vzorec:
(CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)nSi(CH₃)₃ Teplota varu: 85…105 °C (2…4 mmHg) Teplota tavenia: –40 °C Hustota: 0,88 Teplota vzplanutia: 70 °C (158 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00148360 Číslo CAS: 9016-00-6 |