Ammonium tetrathiomolybdate ≥99.95% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Ammonium tetrathiomolybdate(VI)
43493.14
43493.06
43493.14EA
754.51
EUR
43493.14
43493.06
Ammonium tetrathiomolybdate ≥99.95% (metals basis)
Ammonium tetrathiomolybdate
Purity: 99.95%
CAS No.: 15060-55-6
Molecular Formula: H8MoN2S4
Formula Weight: 260.27
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Black
MDL No.: MFCD00136013
Vzorec:
H₁₀MoN₂S₄ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00136013 Číslo CAS: 15060-55-6 |