Gallium trinitrate solution (9 - 10% Ga) (w/w)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
43484.30
43484.18
43484.30EA
974.73
EUR
43484.30
43484.18
Gallium trinitrate solution (9 - 10% Ga) (w/w)
Gallium trinitrate
Purity: 9-10%
CAS No.: 13494-90-1
Molecular Formula: Ga(NO3)3
Formula Weight: 255.73
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3218
MDL No.: MFCD00011016
Vzorec:
GaN₃O₉ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011016 Číslo CAS: 13494-90-1 EINECS: 236-815-5 OSN: 3218 ADR: 5.1,III |