Tlačiť
6-Methyl-4-trifluoromethyl-2(1H)-pyridone ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-Methyl-4-(trifluoromethyl)pyridin-2(1H)-one
43467.03 43467.06
43467.03EA 137.18 EUR
43467.03 43467.06
6-Methyl-4-trifluoromethyl-2(1H)-pyridone ≥97%
6-Methyl-4-trifluoromethyl-2(1H)-pyridone
Purity: 97% CAS No.: 22123-19-9 Molecular Formula: C7H6F3NO Formula Weight: 177.13 Physical Form: Powder Melting Point: 129-130° MDL No.: MFCD00042479
Vzorec: C₇H₆F₃NO
Teplota tavenia: 129…130 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042479
Číslo CAS: 22123-19-9