Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride
43384.03
43384.06
43384.03EA
114.72
EUR
43384.03
43384.06
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride ≥97%
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride
Purity: 97+%
CAS No.: 39978-14-8
Molecular Formula: C6H7NO2S.HCl
Formula Weight: 193.65
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Brown
Melting Point: 199-200° dec.
MDL No.: MFCD00068149
Vzorec:
C₆H₈ClNO₂S Teplota tavenia: 199…200 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00068149 Číslo CAS: 39978-14-8 |