Tlačiť
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride
43384.03 43384.06
43384.03EA 114.72 EUR
43384.03 43384.06
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride ≥97%
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride
Purity: 97+% CAS No.: 39978-14-8 Molecular Formula: C6H7NO2S.HCl Formula Weight: 193.65 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Brown Melting Point: 199-200° dec. MDL No.: MFCD00068149
Vzorec: C₆H₈ClNO₂S
Teplota tavenia: 199…200 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00068149
Číslo CAS: 39978-14-8