Tlačiť
Zirconium carbonate basic hydrate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
43245.36 43245.A3
43245.36EA 87.04 EUR
43245.36 43245.A3
Zirconium carbonate basic hydrate ≥97%
Zirconium carbonate basic hydrate
CAS No.: 57219-64-4 Molecular Formula: [ZrO2]2.CO2.xH2O Formula Weight: 290.45(anhy) Physical Form: Powder Density: 2.2 Appearance: White MDL No.: MFCD00172265
Vzorec: C₄H₄O₁₂Zr
Hustota: 2,2
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00172265
Číslo CAS: 57219-64-4
EINECS: 260-633-5