1,6-Bis(acryloyloxy)hexane ≥99% stabilizovaný
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Stabilizácia:
Stabilised with hydroquinone (HQ) 90 ppm
Stab. with 90ppm hydroquinone
Purity: 99%
CAS No.: 13048-33-4
Molecular Formula: [H2C=CHCO2(CH2)3]2
Formula Weight: 226.28
Flash Point:
Vzorec:
C₁₂H₁₈O₄ Hustota: 1,010 Teplota vzplanutia: >110 °C (>230 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008631 Číslo CAS: 13048-33-4 EINECS: 235-921-9 |