Tlačiť
Lithium niobium isopropoxide 5% (w/v) in isopropanol (IPA) , 99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
43175.AE 43175.AC
43175.AEEA 446.05 EUR
43175.AE 43175.AC
Lithium niobium isopropoxide 5% (w/v) in isopropanol (IPA) , 99% (metals basis)
Lithium niobium isopropoxide
Purity: 99+% CAS No.: 21864-21-1 Molecular Formula: C18H42LiNbO6 Formula Weight: 454.38 Physical Form: Liquid Sensitivity: Moisture Sensitive Odour: Alcohol-like UN No.: UN1219 MDL No.: MFCD00210626
Vzorec: LiNb(OC₃H₇)₆
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00210626
Číslo CAS: 21864-21-1
OSN: 1219
ADR: 3,II