Tlačiť
Lanthanum(III) phosphate hydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
43125.14 43125.22
43125.14EA 112.72 EUR
43125.14 43125.22
Lanthanum(III) phosphate hydrate
Lanthanum(III) phosphate hydrate
CAS No.: 14913-14-5 Molecular Formula: LaPO4.xH2O Formula Weight: 233.88(anhy) Physical Form: Lump Odour: Odourless MDL No.: MFCD00150248
Vzorec: LaPO₄.xH₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150248
Číslo CAS: 14913-14-5
EINECS: 237-419-5