Tlačiť
Ruthenium(III) nitrosyl chloride, hydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
43089.03 43089.06
43089.03EA 208.18 EUR
43089.03 43089.06
Ruthenium(III) nitrosyl chloride, hydrate
Ruthenium(III) nitrosyl chloride
CAS No.: 32535-76-5 Molecular Formula: Ru(NO)Cl3.xH2O Formula Weight: 237.44(anhy) Physical Form: Crystalline Melting Point: 180° dec. MDL No.: MFCD00049765
Vzorec: Ru(NO)Cl₃
Teplota tavenia: 180 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049765
Číslo CAS: 32535-76-5