Ruthenium(III) nitrosyl chloride, hydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
43089.03
43089.06
43089.03EA
208.18
EUR
43089.03
43089.06
Ruthenium(III) nitrosyl chloride, hydrate
Ruthenium(III) nitrosyl chloride
CAS No.: 32535-76-5
Molecular Formula: Ru(NO)Cl3.xH2O
Formula Weight: 237.44(anhy)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 180° dec.
MDL No.: MFCD00049765
Vzorec:
Ru(NO)Cl₃ Teplota tavenia: 180 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00049765 Číslo CAS: 32535-76-5 |