Tlačiť
Tropaeolin O 0,04% (w/v) in aqueous solution
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Sodium 2,4-Dihydroxyazobenzene-4'-sulfonate, 2,4-Dihydroxyazobenzene-4'-sulfonic Acid Sodium Salt, Acid Orange 6, Resorcinol Yellow
42772.AE 42772.AP
42772.AEEA 46.93 EUR
42772.AE 42772.AP
Tropaeolin O 0,04% (w/v) in aqueous solution
Tropaeolin O
Molecular Formula: C12H9N2NaO5S Formula Weight: 316.27 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00007499
Vzorec: C₁₂H₉N₂O₅SNa
Mw: 316.26 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007499
Číslo CAS: 547-57-9